51773
Desmethoxyyangonin
analytical standard
Sinónimos:
(E)-4-Methoxy-6-(2-phenylethenyl)-2H-pyran-2-one, 5,6-Dehydrokavain, Demethoxyyangonin
About This Item
Productos recomendados
grado
analytical standard
Nivel de calidad
Análisis
≥95.0% (HPLC)
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
impurezas
≤5.0% water
aplicaciones
food and beverages
formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
COC1=CC(=O)OC(\C=C\c2ccccc2)=C1
InChI
1S/C14H12O3/c1-16-13-9-12(17-14(15)10-13)8-7-11-5-3-2-4-6-11/h2-10H,1H3/b8-7+
Clave InChI
DKKJNZYHGRUXBS-BQYQJAHWSA-N
Aplicación
Envase
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)