50851
5-Heneicosylresorcinol
analytical standard
Sinónimos:
5-Heneicosyl-1,3-benzenediol, 5-Heneicosyl-1,3-dihydroxybenzene
Seleccione un Tamaño
519,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
519,00 €
Productos recomendados
grado
analytical standard
Nivel de calidad
Ensayo
≥95.0% (HPLC)
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicaciones
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCc1cc(O)cc(O)c1
InChI
1S/C27H48O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-25-22-26(28)24-27(29)23-25/h22-24,28-29H,2-21H2,1H3
Clave InChI
BLHLKJLSYHEOGY-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
Envase
Productos recomendados
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?