Documentos clave
5037804
Supelco
Amplifex Diene Reagent Kit
About This Item
Código UNSPSC:
12000000
NACRES:
NA.21
técnicas
LC/MS: suitable
Nivel de calidad
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−70°C
Descripción general
Kit contains a protocol, 1 tubes of Amplifex Diene reagent and 1 tube of diluent. Each tube contains enough reagent to complete 50 reactions.
Nota de análisis
For further information on the Amplifex Diene Reagent kit, please visit this link.
To view the Protocol for the Amplifex Diene Reagent Kit, please visit this Protocol link.
Additional Application Notes may be viewed at the following links:
* Sample Preparation Procedure and Amplifex Diene Reagent Chemistry for DHVD3/DHVD2 Quantitation
* Analysis of 1,25 DHVD3 and 1,25 DHVD2 Using Amplifex Diene Reagent
Información legal
Amplifex is a trademark of AB Sciex Pte. Ltd.
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
35.6 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
2.0 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)