Merck
50271
Supelco
L-Isoleucine hydrochloride solution
100 mM amino acid in 0.1 M HCl, analytical standard
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H13NO2 · HCl
Número de CAS:
Peso molecular:
167.63
Beilstein:
5593455
Número MDL:
Código UNSPSC:
85151701
eCl@ss:
32160406
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.24
grado
analytical standard
Nivel de calidad
Formulario
liquid
clases químicas de analitos
amino acids, peptides, proteins
concentración
100 mM amino acid in 0.1 M HCl
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
color
colorless
aplicaciones
food and beverages
Formato
single component solution
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
Cl.CC[C@H](C)[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C6H13NO2.ClH/c1-3-4(2)5(7)6(8)9;/h4-5H,3,7H2,1-2H3,(H,8,9);1H/t4-,5-;/m0./s1
Clave InChI
GBKVTQSWZCBVSL-FHAQVOQBSA-N
Aplicación
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Pictogramas
Corrosion
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Met. Corr. 1
Código de clase de almacenamiento
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Ricardo Almeida de Matos et al.
Amino acids, 49(2), 379-388 (2016-11-30)
The synthesis of nanoparticles is usually carried out by chemical reduction, which is effective but uses many toxic substances, making the process potentially harmful to the environment. Hence, as part of the search for environmentally friendly or green synthetic methods