Merck
49983
Supelco
S-Methyl methanethiosulfonate
analytical standard
Sinónimos:
S-Methyl thiomethanesulfonate, MMTS
About This Item
Fórmula lineal:
CH3SO2SCH3
Número de CAS:
Peso molecular:
126.20
Beilstein:
1446059
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.24
grado
analytical standard
Nivel de calidad
Ensayo
≥97.0% (GC)
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
impurezas
≤1.0% water
índice de refracción
n20/D 1.512-1.514
n20/D 1.513 (lit.)
bp
69-71 °C/0.4 mmHg (lit.)
densidad
1.337 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CSS(C)(=O)=O
InChI
1S/C2H6O2S2/c1-5-6(2,3)4/h1-2H3
Clave InChI
XYONNSVDNIRXKZ-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
188.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
87 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)