Merck
49558
Supelco
2,6-Dimethyl-4-quinolinecarboxylic acid N-hydroxysuccinimide ester
for HPLC derivatization, LiChropur, ≥98.0% (HPLC)
Sinónimos:
N-Succinimidyl-2,6-dimethyl-4-quinolinecarboxylate
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C16H14N2O4
Número de CAS:
Peso molecular:
298.29
Número MDL:
Código UNSPSC:
12000000
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
grado
derivatization grade ((HPLC))
for HPLC derivatization
Nivel de calidad
Ensayo
≥98.0% (HPLC)
calidad
LiChropur
técnicas
HPLC: suitable
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
Cc1ccc2nc(C)cc(C(=O)ON3C(=O)CCC3=O)c2c1
InChI
1S/C16H14N2O4/c1-9-3-4-13-11(7-9)12(8-10(2)17-13)16(21)22-18-14(19)5-6-15(18)20/h3-4,7-8H,5-6H2,1-2H3
Clave InChI
HDQNGUNXGKGYSR-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Fluorescent probe DMQCOSu for analysis of aliphatic primary amines and diamines in water (tap water and river water), human urine and sera without solvent extraction. The detection limit in real samples is between 0.07–4.00 nmol/L.
Envase
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Productos recomendados
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Información legal
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
LC Analysis of Aliphatic Primary Amines and Diamines After Derivatization with 2,6-Dimethyl-4-quinolinecarboxylic Acid N-Hydroxysuccinimide Ester
Huang, K., et al.
Chromatographia, 70, 747-752 (2009)