Merck
472662
Sigma-Aldrich
Ethyl viologen diiodide
99%
Sinónimos:
1,1′-Diethyl-4,4′-bipyridinium diiodide
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C14H18I2N2
Número de CAS:
Peso molecular:
468.12
Número MDL:
Código UNSPSC:
12171500
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.47
Nivel de calidad
Análisis
99%
formulario
powder
mp
275 °C (dec.) (lit.)
aplicaciones
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
cadena SMILES
[I-].[I-].CC[n+]1ccc(cc1)-c2cc[n+](CC)cc2
InChI
1S/C14H18N2.2HI/c1-3-15-9-5-13(6-10-15)14-7-11-16(4-2)12-8-14;;/h5-12H,3-4H2,1-2H3;2*1H/q+2;;/p-2
Clave InChI
ZXBJDSANDCPCLD-UHFFFAOYSA-L
Categorías relacionadas
Descripción general
Ethyl viologen diiodide serves as an electrolyte to conduct cyclic voltammetry to investigate the kinetic process of the redox targeting reactions.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Choose from one of the most recent versions:
Certificados de análisis (COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.