47037
Platinum Standard for AAS
TraceCERT®, 1 g/L Pt in hydrochloric acid (nominal concentration)
Seleccione un Tamaño
59,50 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
59,50 €
Productos recomendados
grado
certified reference material
TraceCERT®
Nivel de calidad
Línea del producto
TraceCERT®
concentración
1 g/L Pt in hydrochloric acid (nominal concentration)
técnicas
AAS: suitable
aplicaciones
industrial qc
pharmaceutical
Formato
single component solution
Categorías relacionadas
Descripción general
Please visit ISO certificates and Site Quality Self-Assessments to access the current certificates of accreditation.
Download your certificate at https://www.sigma-aldrich.com to view certified values, including uncertainty and expiry date.
Nota de análisis
Otras notas
Detailed information on our complete workflow solutions for ICP-AAS can be found in our Brochure: High-Purity Chemicals for Inorganic Trace Analysis.
In our effort to be more sustainable, we′re going digital with COAs-download them directly from our website.
Información legal
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Met. Corr. 1
Código de clase de almacenamiento
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)