Yes, this product is assigned an expiration date of approximately 5 years from the date of quality release. This date is published in the lot specific Certificate of Analysis. See the link below to request this and other documentation:
https://www.sigmaaldrich.com/search
46431
Boldenone
VETRANAL®, analytical standard
Sinónimos:
1-Dehydrotestosterone
Seleccione un Tamaño
72,90 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
72,90 €
Productos recomendados
grado
analytical standard
Nivel de calidad
Línea del producto
VETRANAL®
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
control farmacológico
USDEA Schedule IIIN; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicaciones
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
cadena SMILES
C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CCC4=CC(=O)C=C[C@]34C)[C@@H]1CC[C@@H]2O
InChI
1S/C19H26O2/c1-18-9-7-13(20)11-12(18)3-4-14-15-5-6-17(21)19(15,2)10-8-16(14)18/h7,9,11,14-17,21H,3-6,8,10H2,1-2H3/t14-,15-,16-,17-,18-,19-/m0/s1
Clave InChI
RSIHSRDYCUFFLA-DYKIIFRCSA-N
Aplicación
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Lact. - Repr. 1A
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
-
質問です。本製品のCoAには使用期限は明記されていますでしょうか?
1 respuesta-
¿Le ha resultado útil?