46014
1,2,3,4-Tetrachlorobenzene
PESTANAL®, analytical standard
About This Item
Productos recomendados
grado
analytical standard
Nivel de calidad
Línea del producto
PESTANAL®
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
bp
254 °C/761 mmHg (lit.)
mp
42-47 °C (lit.)
aplicaciones
agriculture
environmental
Formato
neat
cadena SMILES
Clc1ccc(Cl)c(Cl)c1Cl
InChI
1S/C6H2Cl4/c7-3-1-2-4(8)6(10)5(3)9/h1-2H
Clave InChI
GBDZXPJXOMHESU-UHFFFAOYSA-N
Información legal
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)