45996
1,2,4-Trimethylbenzene
analytical standard
Sinónimos:
Pseudocumene
About This Item
Productos recomendados
grado
analytical standard
Nivel de calidad
densidad de vapor
4.1 (vs air)
presión de vapor
4.5 mmHg ( 37.7 °C)
temp. de autoignición
959 °F
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
lim. expl.
6.4 %
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
índice de refracción
n20/D 1.504 (lit.)
bp
168 °C (lit.)
mp
−44 °C (lit.)
densidad
0.876 g/mL at 20 °C (lit.)
aplicaciones
environmental
Formato
neat
cadena SMILES
Cc1ccc(C)c(C)c1
InChI
1S/C9H12/c1-7-4-5-8(2)9(3)6-7/h4-6H,1-3H3
Clave InChI
GWHJZXXIDMPWGX-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Productos recomendados
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
118.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
48.0 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)