Merck
45713
Supelco
TBTC
PESTANAL®, analytical standard
Sinónimos:
Tributyltin chloride
About This Item
Fórmula lineal:
[CH3(CH2)3]3SnCl
Número de CAS:
Peso molecular:
325.51
Beilstein:
3535715
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.24
grado
analytical standard
Nivel de calidad
presión de vapor
<0.01 mmHg ( 20 °C)
Línea del producto
PESTANAL®
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
índice de refracción
n20/D 1.492 (lit.)
bp
171-173 °C/25 mmHg (lit.)
densidad
1.2 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
agriculture
environmental
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CCCC[Sn](Cl)(CCCC)CCCC
InChI
1S/3C4H9.ClH.Sn/c3*1-3-4-2;;/h3*1,3-4H2,2H3;1H;/q;;;;+1/p-1
Clave InChI
GCTFWCDSFPMHHS-UHFFFAOYSA-M
Aplicación
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Productos recomendados
Find a digital Reference Material for this product available on our online platform ChemisTwin® for NMR. You can use this digital equivalent on ChemisTwin® for your sample identity confirmation and compound quantification (with digital external standard). An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks. Learn more here and start your free trial.
Información legal
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1B - STOT RE 1
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
226.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
108 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Listados normativos
Los listados normativos se proporcionan para los productos químicos principalmente. Para los productos no químicos sólo se puede proporcionar información limitada. Si no hay ninguna entrada, significa que ninguno de los componentes está en la lista. Es obligación del usuario garantizar el uso seguro y legal del producto.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Eiji Munetsuna et al.
Endocrine research, 39(4), 168-172 (2014-04-01)
Hippocampal functions are influenced by steroid hormones, such as testosterone and estradiol. It has been demonstrated that hippocampus-derived steroid hormones play important roles in neuronal protection and synapse formation. Our research groups have demonstrated that estradiol is de novo synthesized
Outi Huttala et al.
ALTEX, 36(3), 419-434 (2019-03-18)
Besides being an energy storage, adipose tissue is an endocrine organ closely associated with vascular system. Human relevant in vitro models are needed to study adipose tissue and related diseases. Vasculature plays a central role in the development and inhibition
Flaviana T Vieira et al.
European journal of medicinal chemistry, 45(3), 883-889 (2009-12-05)
The reaction of 1,3-cyclohexadione with 2-aminobenzoic acid has produced the 2-(3-oxocyclohex-1-enyl)benzoic acid (HOBz). Subsequent reactions of the ligand with organotin chlorides led to [Me(2)Sn(OBz)O](2) (1), [Bu(2)Sn(OBz)O](2) (2), [Ph(2)Sn(OBz)O](2) (3), [Me(3)Sn(OBz)] (4), [Bu(3)Sn(OBz)] (5) and [Ph(3)Sn(OBz)] (6). All complexes have been
Tijana Markovič et al.
Toxicology letters, 233(1), 8-15 (2014-12-30)
Evaluating immunomodulatory effects of xenobiotics is an important component of the toxicity studies. Herein we report on the establishment of a novel invitro test system for the immunotoxicity screening of xenobiotics based on human lymphoblastoid cell lines (LCLs). Four immunotoxic
Sumonto Mitra et al.
Environmental toxicology and pharmacology, 37(3), 1048-1059 (2014-04-26)
Tributyltin (TBT) is a potent biocide and commonly used in various industrial sectors. Humans are mainly exposed through the food chain. We have previously demonstrated tin accumulation in brain following TBT-chloride (TBTC) exposure. In this study, effect of TBTC on