443468
2-Butanona
ACS reagent, ≥99.0%
Sinónimos:
Etilmetilcetona, MEK, Metiletilcetona
About This Item
Productos recomendados
grado
ACS reagent
densidad de vapor
2.49 (vs air)
presión de vapor
71 mmHg ( 20 °C)
Ensayo
≥99.0%
temp. de autoignición
960 °F
lim. expl.
10.1 %
impurezas
≤0.0005 meq/g Titr. acid
≤0.20% water
residuo de evap.
≤0.0025%
color
APHA: ≤15
índice de refracción
n20/D 1.379 (lit.)
bp
80 °C (lit.)
mp
−87 °C (lit.)
densidad
0.805 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CC(CC)=O
InChI
1S/C4H8O/c1-3-4(2)5/h3H2,1-2H3
Clave InChI
ZWEHNKRNPOVVGH-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
30.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
-1 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?