Merck
44201
Sigma-Aldrich
Dimethyldodecylethylammonium hydroxide solution
purum, ~1.0 M in methanol
Sinónimos:
Dodecyldimethylethylammonium hydroxide, Dodecylethyldimethylammonium hydroxide
About This Item
Fórmula lineal:
CH3(CH2)11N(CH3)2(C2H5)OH
Número de CAS:
Peso molecular:
259.47
Número MDL:
Código UNSPSC:
12190000
ID de la sustancia en PubChem:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
grado
purum
concentración
~1.0 M in methanol
impurezas
≤0.01% halides (as bromide)
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
[OH-].CCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)CC
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)