Merck
44042
Supelco
Silver ionophore VII
Selectophore, function tested
Sinónimos:
(3α,5β,12α)- 3-{[(2,2′-Bithiophen)-5-ylcarbonyl]oxy}-12-{{2-{[(diphenylamino)thioxomethyl]thio}acetyl}oxy}-N,N-dioctyl-cholan-24-amide
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C64H88N2O5S4
Número de CAS:
Peso molecular:
1093.65
Número MDL:
Código UNSPSC:
26111700
ID de la sustancia en PubChem:
Línea del producto
Selectophore
Nivel de calidad
calidad
function tested
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CCCCCCCCN(CCCCCCCC)C(=O)CC[C@@H](C)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CC[C@@H]4C[C@@H](CC[C@]4(C)[C@H]3C[C@H](OC(=O)CSC(=S)N(c5ccccc5)c6ccccc6)[C@]12C)OC(=O)c7ccc(s7)-c8cccs8
InChI
1S/C64H88N2O5S4/c1-6-8-10-12-14-22-40-65(41-23-15-13-11-9-7-2)59(67)37-30-46(3)52-33-34-53-51-32-31-47-43-50(70-61(69)57-36-35-56(75-57)55-29-24-42-73-55)38-39-63(47,4)54(51)44-58(64(52,53)5)71-60(68)45-74-62(72)66(48-25-18-16-19-26-48)49-27-20-17-21-28-49/h16-21,24-29,35-36,42,46-47,50-54,58H,6-15,22-23,30-34,37-41,43-45H2,1-5H3/t46-,47-,50-,51+,52-,53+,54+,58+,63+,64-/m1/s1
Clave InChI
KKUPIKPCJBDFJI-CHUIGZLYSA-N
Descripción general
Visit our Sensor Applications portal to learn more.
Envase
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Información legal
Selectophore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Synthesis of 7-deoxycholic amides or cholanes containing distinctive ion-recognizing groups at C3 and C12 and evaluation for ion-selective ionophores
On, J.H. et al.
Tetrahedron, 65, 1415-1423 (2009)