Merck
43924
Supelco
3-[(Dimethylamino)methyl]-9-methyl-1,2,3,9-tetrahydro-4H-carbazol-4-one hydrochloride
pharmaceutical impurity standard
Sinónimos:
Ondansetron Related Compound A (USP), Ondansetron impurity A (PhEur), 3-[(Dimethylamino)methyl]-1,2,3,9-tetrahydro-9-methyl-4H-carbazol-4-one
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C16H20N2O · HCl
Número de CAS:
Peso molecular:
292.80
Beilstein:
11612579
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
ID de la sustancia en PubChem:
grado
analytical standard
Ensayo
≥90.0% (HPLC)
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
impurezas
≤10.0% HPLC impurities
≤5% solvents
≤5% water
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
cadena SMILES
Cl.CN(C)CC1CCc2c(C1=O)c3ccccc3n2C
InChI
1S/C16H20N2O.ClH/c1-17(2)10-11-8-9-14-15(16(11)19)12-6-4-5-7-13(12)18(14)3;/h4-7,11H,8-10H2,1-3H3;1H
Clave InChI
GFQLILQFQHMEPF-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Pictogramas
Skull and crossbonesCorrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral - Met. Corr. 1
Código de clase de almacenamiento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)