Merck
43805
Supelco
Omeprazole 5-carboxylic acid disodium salt
analytical standard
Sinónimos:
4-Methoxy-6-{[(5-methoxy-1H-benzimidazol-2-yl)sulfinyl]methyl}-5-methyl-3-pyridinecarboxylic acid disodium salt
Seleccione un Tamaño
5 MG
1660,00 €
1660,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 MG
1660,00 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C17H15N3Na2O5S
Número de CAS:
Peso molecular:
419.36
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
1660,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
grado
analytical standard
Nivel de calidad
Ensayo
≥95.0% (HPLC)
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicaciones
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
[Na+].[Na+].[S](=O)(Cc6ncc(c(c6C)OC)C(=O)[O-])c4[nH]c5c(n4)cc(cc5)OC.[S](=O)(Cc3ncc(c(c3C)OC)C(=O)[O-])c1[nH]c2c(n1)cc(cc2)OC
InChI
1S/2C17H17N3O5S.2Na/c2*1-9-14(18-7-11(16(21)22)15(9)25-3)8-26(23)17-19-12-5-4-10(24-2)6-13(12)20-17;;/h2*4-7H,8H2,1-3H3,(H,19,20)(H,21,22);;/q;;2*+1/p-2
Clave InChI
TUCNPUIUNPRUHQ-UHFFFAOYSA-L
Aplicación
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
K Kobayashi et al.
Journal of pharmaceutical and biomedical analysis, 12(6), 839-844 (1994-06-01)
A high-performance liquid chromatography assay was developed to measure the enzymatic activities of the 5-hydroxylation and sulphoxidation of omeprazole, a proton pump inhibitor, in human liver microsomes. The preliminary study was also undertaken to assess the assay's applicability for the
L Renberg et al.
Drug metabolism and disposition: the biological fate of chemicals, 17(1), 69-76 (1989-01-01)
The excretion and metabolism of [14C]omeprazole given orally as a suspension was studied in 10 healthy male subjects. An average of 79% of the dose was recovered in the urine in 96 hr, with most of the radioactivity (76% of