Merck
43503
Supelco
Bromuro de potasio
≥99.9995% (metals basis)
About This Item
Fórmula lineal:
KBr
Número de CAS:
Peso molecular:
119.00
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12000000
ID de la sustancia en PubChem:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
presión de vapor
<0.01 mmHg ( 20 °C)
1 mmHg ( 795 °C)
Ensayo
≥99.9995% (metals basis)
impurezas
≤10 mg/kg total nitrogen (N)
mp
734 °C (lit.)
trazas de anión
bromate (BrO3-): ≤10 mg/kg
chloride (Cl-): ≤500 mg/kg
iodide (I-): ≤200 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤10 mg/kg
trazas de catión
Al: ≤0.02 mg/kg
As: ≤0.01 mg/kg
Ba: ≤0.5 mg/kg
Ca: ≤0.1 mg/kg
Cd: ≤0.005 mg/kg
Ce: ≤0.005 mg/kg
Co: ≤0.005 mg/kg
Cr: ≤0.005 mg/kg
Cu: ≤0.005 mg/kg
Fe: ≤0.01 mg/kg
Hg: ≤0.005 mg/kg
La: ≤0.005 mg/kg
Li: ≤0.5 mg/kg
Mg: ≤0.05 mg/kg
Mn: ≤0.005 mg/kg
Na: ≤5 mg/kg
Ni: ≤0.005 mg/kg
Pb: ≤0.005 mg/kg
Sc: ≤0.005 mg/kg
Sm: ≤0.005 mg/kg
Sr: ≤0.05 mg/kg
Tl: ≤0.01 mg/kg
Y: ≤0.005 mg/kg
Zn: ≤0.01 mg/kg
cadena SMILES
[K+].[Br-]
InChI
1S/BrH.K/h1H;/q;+1/p-1
Clave InChI
IOLCXVTUBQKXJR-UHFFFAOYSA-M
Aplicación
Puede utilizarse para eliminar las proteínas periféricas de la membrana.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Mamta J Patel et al.
Journal of cellular biochemistry, 106(2), 306-316 (2009-01-07)
Bone loss due to osteoporosis or disuse such as in paraplegia or microgravity is a significant health problem. As a treatment for osteoporosis, brief exposure of intact animals or humans to low magnitude and high frequency (LMHF) mechanical loading has
Dariusz Wawro et al.
International journal of molecular sciences, 12(11), 7286-7300 (2011-12-17)
This paper describes a method for preparing chitosan fibers modified with hydroxyapatite (HAp), tricalcium phosphate (β-TCP), and HAp/β-TCP nanoparticles. Fiber-grade chitosan derived from the northern shrimp (Pandalus borealis) and nanoparticles of tricalcium phosphate (β-TCP) and hydroxyapatite (HAp) suspended in a