43052
Muller-Kauffmann Tetrathionate Broth (Base) acc. DIN EN ISO 6579:2002 and DIN ES ISO 6785:2001
suitable for microbiology, NutriSelect® Plus
Sinónimos:
Tetrathionate Muller-Kaufmann Broth Base
About This Item
Productos recomendados
Agency
according to ISO 19250:2010
according to ISO 6579-1:2017
Nivel de calidad
esterilidad
non-sterile
Formulario
powder
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
composición
bile salts, 4.78 g/L
calcium carbonate, 38.7 g/L
casein peptone, 8.60 g/L
meat extract, 4.30 g/L
sodium chloride, 2.60 g/L
sodium thiosulfate, 47.80 g/L
fabricante / nombre comercial
NutriSelect® Plus
técnicas
microbiological culture: suitable
aplicaciones
clinical testing
environmental
food and beverages
microbiology
idoneidad
selective for Salmonella spp.
selective for Shigella spp.
Descripción general
Nota de preparación
Nota al pie de página
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Información legal
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Los clientes también vieron
Artículos
Salmonella, with 2,300+ serotypes, causes half of food-borne illnesses, often from dairy, poultry, and eggs.