429627
Formaldehyde 2,4-dinitrophenylhydrazone
analytical standard, for environmental analysis
About This Item
Productos recomendados
grado
analytical standard, for environmental analysis
Análisis
99%
formulario
solid
mp
153-156 °C (lit.)
aplicaciones
environmental
hematology
histology
temp. de almacenamiento
room temp
cadena SMILES
[O-][N+](=O)c1ccc(NN=C)c(c1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H6N4O4/c1-8-9-6-3-2-5(10(12)13)4-7(6)11(14)15/h2-4,9H,1H2
Clave InChI
UEQLSLWCHGLSML-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?