form
powder
Quality Segment
quality
for spectrophotometric det. of Cr, Hg
composition
diphenylcarbazide, ~60% HPLC , diphenylcarbazone, ~40% HPLC
concentration
~60%
technique(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable
mp
153-157 °C
Other Notes
Reagent for the spectrophotometric det. of various metals
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?