42248
7-Methoxycoumarin
analytical standard
Sinónimos:
Herniarin, Methyl umbelliferyl ether
About This Item
Productos recomendados
grado
analytical standard
Nivel de calidad
Análisis
≥98.0% (HPLC)
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
impurezas
≤5.0% water
mp
117-121 °C (lit.)
aplicaciones
cleaning products
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
formato
neat
cadena SMILES
COc1ccc2C=CC(=O)Oc2c1
InChI
1S/C10H8O3/c1-12-8-4-2-7-3-5-10(11)13-9(7)6-8/h2-6H,1H3
Clave InChI
LIIALPBMIOVAHH-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Envase
Productos recomendados
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?