Saltar a
41875
trans-4-Hydroxy-L-proline
analytical standard
Sinónimos:
(2S,4R)-4-Hydroxypyrrolidine-2-carboxylic acid, Hyp
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
100 mg
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
56,20 €
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C5H9NO3
Número CAS:
Peso molecular:
131.13
UNSPSC Code:
85151701
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
EC Number:
200-091-9
Beilstein/REAXYS Number:
81441
MDL number:
56,20 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicite una orden a granel
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
grade
analytical standard
Quality Segment
assay
≥99% (TLC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
color
white
mp
273 °C (dec.) (lit.)
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O[C@H]1CN[C@@H](C1)C(O)=O
InChI
1S/C5H9NO3/c7-3-1-4(5(8)9)6-2-3/h3-4,6-7H,1-2H2,(H,8,9)/t3-,4+/m1/s1
InChI key
PMMYEEVYMWASQN-DMTCNVIQSA-N
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Other Notes
Natural constituent of animal structural proteins such as collagen and elastin.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
H5534H5440956250
format
neat
format
-
format
-
format
-
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
grade
analytical standard
grade
-
grade
-
grade
-
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
-
shelf life
-
shelf life
-
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under trans-4-Hydroxy-L-proline
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)