41625
Dimetilsulfuro
≥95.0% (GC)
Sinónimos:
DMS, Sulfuro de metilo
About This Item
Productos recomendados
densidad de vapor
2.1 (vs air)
presión de vapor
26.24 psi ( 55 °C)
7.79 psi ( 20 °C)
Ensayo
≥95.0% (GC)
temp. de autoignición
402 °F
lim. expl.
19.7 %
índice de refracción
n20/D 1.435 (lit.)
n20/D 1.435
bp
38 °C (lit.)
mp
−98 °C (lit.)
solubilidad
H2O: soluble 7.28 g/L at 20 °C
densidad
0.846 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CSC
InChI
1S/C2H6S/c1-3-2/h1-2H3
Clave InChI
QMMFVYPAHWMCMS-UHFFFAOYSA-N
Información sobre el gen
rat ... Maoa(29253) , Maob(25750)
Descripción general
Otras notas
A -D suffix exists for administrative purposes only.
All -D packages are 100% the same product, same quality, same specification as the package sizes previously sold without a -D.
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Flam. Liq. 2
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
-32.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
-36 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?