617075
Diethylamine-d11
98 atom % D, 98% (CP)
About This Item
Productos recomendados
pureza isotópica
98 atom % D
Análisis
98% (CP)
bp
55 °C (lit.)
mp
-50 °C (lit.)
densidad
0.811 g/mL at 25 °C
cambio de masa
M+11
cadena SMILES
[2H]N(C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C4H11N/c1-3-5-4-2/h5H,3-4H2,1-2H3/i1D3,2D3,3D2,4D2/hD
Clave InChI
HPNMFZURTQLUMO-REUZILGJSA-N
Envase
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1