Saltar a
41558
Formaldehyde O-pentafluorophenylmethyl-oxime
analytical standard
Sinónimos:
Formaldehyde O-2,3,4,5,6-PFBHA-oxime
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
50 mg
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
574,00 €
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C8H4F5NO
Número CAS:
Peso molecular:
225.12
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116107
MDL number:
574,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicite una orden a granel
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
grade
analytical standard
Quality Segment
assay
≥98.0% (GC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
environmental
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Fc1c(F)c(F)c(CON=C)c(F)c1F
InChI
1S/C8H4F5NO/c1-14-15-2-3-4(9)6(11)8(13)7(12)5(3)10/h1-2H2
InChI key
SRTQFRQWTUMMTC-UHFFFAOYSA-N
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Other Notes
Find a digital Reference Material for this product available on our online platform ChemisTwin® for NMR. You can use this digital equivalent on ChemisTwin® for your sample identity confirmation and compound quantification (with digital external standard). An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks. Learn more here and start your free trial.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
73875
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
format
neat
format
neat
Quality Level
100
Quality Level
100
grade
analytical standard
grade
analytical standard
assay
≥98.0% (GC)
assay
≥98.0% (GC)
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)