73875
Oxybenzone-(phenyl-d5)
PESTANAL®, analytical standard
Sinónimos:
(2-Hydroxy-4-methoxyphenyl)phenyl-2,3,4,5,6-d5-methanone, 2-Hydroxy-4-methoxybenzophenone-(phenyl-d5)
About This Item
Productos recomendados
grado
analytical standard
Nivel de calidad
Línea del producto
PESTANAL®
Análisis
≥98.0% (GC)
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicaciones
agriculture
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
O=C(C1=CC=C(OC)C=C1O)C2=C([2H])C([2H])=C([2H])C([2H])=C2[2H]
InChI
1S/C14H12O3/c1-17-11-7-8-12(13(15)9-11)14(16)10-5-3-2-4-6-10/h2-9,15H,1H3/i2D,3D,4D,5D,6D
Clave InChI
DXGLGDHPHMLXJC-VIQYUKPQSA-N
Información legal
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
¿Ya tiene este producto?