40775
Nano Silica Gel Adamant™ on TLC Plates
glass plates
Sinónimos:
Silica Gel Nano Adamant™ on TLC Plates
About This Item
Formulario
glass plates
Características
binder Organic
fluorescent indicator: no
fabricante / nombre comercial
Sigma-Aldrich
técnicas
thin layer chromatography (TLC): suitable
L × An
5 cm × 5 cm
capa grosor
200 μm
tamaño de poro
60 Å medium pore diameter
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)