39225
5-(Dimethylamino)-1-naphthalenesulfonamide
for fluorescence, ≥98.5% (TLC)
Sinónimos:
DNSA, Dansyl amide
About This Item
Productos recomendados
grado
for fluorescence
Ensayo
≥98.5% (TLC)
Formulario
solid
mp
218-221 °C (lit.)
cadena SMILES
CN(C)c1cccc2c(cccc12)S(N)(=O)=O
InChI
1S/C12H14N2O2S/c1-14(2)11-7-3-6-10-9(11)5-4-8-12(10)17(13,15)16/h3-8H,1-2H3,(H2,13,15,16)
Clave InChI
TYNBFJJKZPTRKS-UHFFFAOYSA-N
Otras notas
sustituido por
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)