391557
Oil Blue N
Dye content 96 %
Sinónimos:
Solvent Blue 14
Seleccione un Tamaño
93,70 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
93,70 €
Productos recomendados
Formulario
powder
Nivel de calidad
composición
Dye content, 96%
mp
112-114 °C (lit.)
solubilidad
acetone: 1%, turbid, blue to very deep blue
λmáx.
596 nm
644 nm (2nd)
aplicaciones
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temp. de almacenamiento
room temp
cadena SMILES
CCCCCNc1ccc(NCCCCC)c2C(=O)c3ccccc3C(=O)c12
InChI
1S/C24H30N2O2/c1-3-5-9-15-25-19-13-14-20(26-16-10-6-4-2)22-21(19)23(27)17-11-7-8-12-18(17)24(22)28/h7-8,11-14,25-26H,3-6,9-10,15-16H2,1-2H3
Clave InChI
RHGBRYSELHPAFL-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?