Product 38978 should be stored at ambient or room temperature.
38978
Malachite Green solution
for microscopy
Sinónimos:
Basic Green 4, China Green, Victoria Green B, Aniline Green, Benzaldehyde green, CI 42000
Seleccione un Tamaño
39,70 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
39,70 €
Productos recomendados
grado
for microscopy
Nivel de calidad
Línea del producto
BioChemika
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
técnicas
microbe id | staining: suitable
idoneidad
suitable for microscopy
bacteria
cadena SMILES
OC(=O)C([O-])=O.CN(C)c1ccc(cc1)/C(c2ccccc2)=C3/C=C\C(C=C3)=[N+](/C)C
InChI
1S/C23H25N2.ClH/c1-24(2)21-14-10-19(11-15-21)23(18-8-6-5-7-9-18)20-12-16-22(17-13-20)25(3)4;/h5-17H,1-4H3;1H/q+1;/p-1
Clave InChI
FDZZZRQASAIRJF-UHFFFAOYSA-M
Descripción general
Aplicación
Componentes
Malachite green 10 g/l, in water (oxalate form is used)
sustituido por
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 3
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
-
안녕하세요, Malachite Green solution 제품의 보관 방법에 대해 문의하고자 합니다. Room temp에 보관하면 될까요?
1 respuesta-
¿Le ha resultado útil?
-
-
Buenos días; Que concentración de Verde Malaquita tiene este disolución?
1 respuesta-
Malachite green 10 g/l, in water (oxalate form is used)
¿Le ha resultado útil?