Merck
38030
Sigma-Aldrich
3,5-Diiodosalicylic acid
purum, ≥98.0% (T)
Sinónimos:
2-Hydroxy-3,5-diiodobenzoic acid, 3,5-Diiodo-2-hydroxybenzoic acid
About This Item
Fórmula lineal:
I2C6H2(OH)CO2H
Número de CAS:
Peso molecular:
389.91
Beilstein:
2615358
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.22
El producto 38030 no se vende actualmente en su país Póngase en contacto con el Servicio técnico
grado
purum
Ensayo
≥98.0% (T)
residuo de ign.
≤0.1%
mp
220-230 °C (dec.) (lit.)
cadena SMILES
OC(=O)c1cc(I)cc(I)c1O
InChI
1S/C7H4I2O3/c8-3-1-4(7(11)12)6(10)5(9)2-3/h1-2,10H,(H,11,12)
Clave InChI
DHZVWQPHNWDCFS-UHFFFAOYSA-N
Otras notas
A soluble surfactant[1]
sustituido por
Referencia del producto
Descripción
Precios
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Phospholipase A2 activity on mixed lipid monolayers: inhibition and activation of phospholipases A2 from porcine pancreas and Crotalus adamanteus by anionic and neutral amphiphiles.
H S Hendrickson et al.
Archives of biochemistry and biophysics, 212(2), 508-514 (1981-12-01)