Merck
37310
Sigma-Aldrich
5,6-Dihydro-4-methoxy-2H-pyran
technical, ≥85% (GC)
Sinónimos:
4-Methoxy-5,6-dihydropyran
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H10O2
Número de CAS:
Peso molecular:
114.14
Beilstein:
1341205
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
grado
technical
Ensayo
≥85% (GC)
índice de refracción
n20/D 1.462 (lit.)
n20/D 1.463
bp
59 °C/20 mmHg (lit.)
densidad
1.022 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
COC1=CCOCC1
InChI
1S/C6H10O2/c1-7-6-2-4-8-5-3-6/h2H,3-5H2,1H3
Clave InChI
FSMHNRHLQAABPS-UHFFFAOYSA-N
Precaución
may discolor to deep yellow on storage
Otras notas
Reagent used for the introduction of the achiral Mthp protecting group for alcohols; derivatization does not introduce an asymmetric center, used primarily in oligonucleotide synthesis[1][2]
sustituido por
Referencia del producto
Descripción
Precios
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
4-methoxytetrahydropyran-4-yl. A symmetrical alternative to the tetrahydropyranyl protecting group.
C B Reese et al.
Tetrahedron, 26(4), 1023-1030 (1970-02-01)
D.G. Norman et al.
Synthesis, 874-874 (1985)