Documentos
37141
Supelco
Litmus paper red
reag. Ph. Eur.
About This Item
Número CE:
Código UNSPSC:
41113319
Agency
USP/NF
reag. Ph. Eur.
Características
non-bleeding: no
refill: no
aplicaciones
general analytical
método de detección
colorimetric
Envase
1 Packing = 1 booklet with 100 strips each
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificados de análisis (COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
¿Ya tiene este producto?
Visite la Librería de documentos
Chemical analyses of aqueous extract of Parkia biglobosa fruit husk collected from Northern Ghana.
Abagale, S. A., S. K. Twumasi, and J. A. M. Awudza.
Scientific Research and Essays, 8, 589-595 (2013)
David B. Troy, Paul Beringer
Remington: The Science and Practice of Pharmacy, 500-500 (2006)
Robert L. Bonnet , Dan Keen and Frances W. Zweifel
Science Fair Projects: Chemistry, 12-12 (2000)