1.09521
pH-indicator paper Phenolphthalein paper
roll L 4.8 m, with color scale, MQuant®
Sinónimos:
pH chemical test paper paper Phenolphthalein paper, pH test paper paper Phenolphthalein paper
About This Item
Productos recomendados
product name
pH-indicator paper Phenolphthalein paper, roll L 4.8 m , with color scale, MQuant®
Línea del producto
MQuant®
Nivel de calidad
Características
non-bleeding: no
roll L
4.8 m , with color scale
método de detección
colorimetric
temp. de almacenamiento
15-25°C
Descripción general
MQuant® Phenolphthalein paper is suitable to monitor a qualitative pH change in the alkalinic range. The paper changes its color from colorless to red when the pH rises from 8 to 9. pH indicator papers supplied in rolls are better suited for longterm storage, since they are protected against external influences. pH indicator papers are manufactured by impregnating high-quality filter paper with indicator or mixed-indicator solutions. Therefore, the paper is dryed, cut and packed into the corresponding sizes. For a semi-quantitative monitoring of the pH value, please refer to our MQuant® pH-indicator papers or strips and for a quantitative measurement to our Reflectoquant® test strips.
Nota de análisis
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Carc. 1B - Muta. 2
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Listados normativos
Los listados normativos se proporcionan para los productos químicos principalmente. Para los productos no químicos sólo se puede proporcionar información limitada. Si no hay ninguna entrada, significa que ninguno de los componentes está en la lista. Es obligación del usuario garantizar el uso seguro y legal del producto.
EU REACH SVHC Candidate List
EU REACH Annex XVII (Restriction List)