Merck
37120
rac-1,2-Diheptadecanoylglycerol
≥99.0% (TLC)
Sinónimos:
D,L-α,β-Dimargarin, rac.-1,2-Dimargarinoyl-glycerol, rac.-Glycerol 1,2-dimargarinate
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C37H72O5
Número de CAS:
Peso molecular:
596.96
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352211
ID de la sustancia en PubChem:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Ensayo
≥99.0% (TLC)
Formulario
solid
mp
65-67 °C
cadena SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC(CO)OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C37H72O5/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-36(39)41-34-35(33-38)42-37(40)32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h35,38H,3-34H2,1-2H3
Clave InChI
RGROBSGNJZWWRZ-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Takahiro Ogawa et al.
Rapid communications in mass spectrometry : RCM, 31(11), 928-936 (2017-04-04)
The acylglycerols in miso have not been studied although it is known that they are important to the taste. In order to determine the fatty acid constituents in the acylglycerols and analyze them individually, multiple reaction monitoring (MRM) was performed