Merck
37078
Supelco
Valifenalate
PESTANAL®, analytical standard, mixture of isomers
Sinónimos:
N-[(1-Methylethoxy)carbonyl]-L-valyl-3-(4-chlorophenyl)-β-alanine methyl ester, Methyl N-(isopropoxycarbonyl)-L-valyl-(3RS)-3-(4-chlorophenyl)-β-alaninate
Seleccione un Tamaño
25 MG
113,00 €
113,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
25 MG
113,00 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C19H27ClN2O5
Número de CAS:
Peso molecular:
398.88
Beilstein:
11327531
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.24
113,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
grado
analytical standard
Nivel de calidad
Línea del producto
PESTANAL®
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicaciones
agriculture
environmental
Formato
neat
cadena SMILES
COC(=O)CC(NC(=O)[C@@H](NC(=O)OC(C)C)C(C)C)c1ccc(Cl)cc1
InChI
1S/C19H27ClN2O5/c1-11(2)17(22-19(25)27-12(3)4)18(24)21-15(10-16(23)26-5)13-6-8-14(20)9-7-13/h6-9,11-12,15,17H,10H2,1-5H3,(H,21,24)(H,22,25)/t15?,17-/m0/s1
Clave InChI
DBXFMOWZRXXBRN-LWKPJOBUSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
Valifenalate is a fungicide, which can be used to control downy mildew disease caused by Plasmopara viticola fungi in vines.[1][2]
Aplicación
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Información legal
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Health hazardEnvironment
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 2 - Carc. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Impact of phytosanitary treatments with fungicides (cyazofamid, famoxadone, mandipropamid and valifenalate) on aroma compounds of Godello white wines
Gonzalez-Alvarez.M, et al.
Food Chemistry, 131, 826-836 (2012)
Changes of the sensorial attributes of white wines with the application of new anti-mildew fungicides under critical agricultural practices
Alvarez G. M, et al.
Food Chemistry, 130, 139-146 (2012)