37063
Special indicator paper
pH 5.5-9.0
Sinónimos:
Indicator paper, special
About This Item
Productos recomendados
Características
non-bleeding: no
refill: no
pH
5.5-9.0
idoneidad
corresponds for shade of color acc. to scale
aplicaciones
environmental
food and beverages
general analytical
industrial hygiene
método de detección
colorimetric
Descripción general
Aplicación
Envase
roll with approx. 5 m
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)