Merck
37060
Supelco
Cycloprothrin
PESTANAL®, analytical standard
Sinónimos:
(RS)-α-Cyano-3-phenoxybenzyl (RS)-2,2-dichloro-1-(4-ethoxyphenyl)cyclopropanecarboxylate
Seleccione un Tamaño
10 MG
105,00 €
105,00 €
Precio de catálogo150,00 €Ahorre 30 %
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
10 MG
105,00 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C26H21Cl2NO4
Número de CAS:
Peso molecular:
482.36
Beilstein:
14340823
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.24
105,00 €
Precio de catálogo150,00 €Ahorre 30 %
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
grado
analytical standard
Nivel de calidad
Línea del producto
PESTANAL®
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CCOc1ccc(cc1)C2(CC2(Cl)Cl)C(=O)OC(C#N)c3cccc(Oc4ccccc4)c3
InChI
1S/C26H21Cl2NO4/c1-2-31-20-13-11-19(12-14-20)25(17-26(25,27)28)24(30)33-23(16-29)18-7-6-10-22(15-18)32-21-8-4-3-5-9-21/h3-15,23H,2,17H2,1H3
Clave InChI
CGTWCAVZZBLHQH-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
Cycloprothrin is an insecticide, used for controlling insect pests on rice plants and vegetables.[1]
Aplicación
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Información legal
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Exclamation markEnvironment
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Metabolism of cycloprothrin in rice plants.
Seguchi K, et al.
Journal of Pesticide Science, 16(4), 599-607 (1991)