37008
Digitonina
~50% (TLC)
Sinónimos:
Digitina
About This Item
Productos recomendados
descripción
non-ionic
actividad óptica
[α]20/D −54.5±3°, c = 1% in methanol (dry matter)
mol peso
micellar avg mol wt 70,000
concentración
~50% (TLC)
número de agregación
60
CMC
<0.5 mM (20-25°C)
mp
230-240 °C (dec.) (lit.)
solubilidad
ethanol: 10 mg/mL, clear, almost colorless (hot)
cadena SMILES
C[C@@]12[C@]([C@@H]3C)([H])[C@](O[C@]34CC[C@@H](C)CO4)([H])[C@@H](O)[C@@]1([H])[C@@](CC[C@]5([H])[C@@]6(C[C@@H](O)[C@H](O[C@]([C@@H]([C@@H](O)[C@H]7O[C@@](O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]8O[C@@](OC[C@@H](O)[C@@H]9O)([H])[C@@H]9O)([H])[C@@H]8O[C@@](O[C@H](CO)[C@H
InChI
1S/C56H92O29/c1-19-7-10-56(75-17-19)20(2)31-45(85-56)37(67)32-22-6-5-21-11-26(24(61)12-55(21,4)23(22)8-9-54(31,32)3)76-50-42(72)39(69)44(30(16-60)80-50)81-53-48(47(36(66)29(15-59)79-53)83-49-40(70)33(63)25(62)18-74-49)84-52-43(73)46(35(65)28(14-58)78-52)82-51-41(71)38(68)34(64)27(13-57)77-51/h19-53,57-73H,5-18H2,1-4H3/t19-,20+,21+,22-,23+,24-,25-,26-,27-,28-,29-,30-,31+,32-,33+,34-,35+,36-,37+,38+,39-,40-,41-,42-,43-,44+,45-,46+,47+,48-,49+,50-,51+,52+,53+,54-,55+,56-/m1/s1
Clave InChI
UVYVLBIGDKGWPX-KUAJCENISA-N
Aplicación
Envase
Otras notas
sustituido por
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)