36123
Chlorbensid
PESTANAL®, analytical standard
Sinónimos:
4-Chlorobenzyl 4-chlorophenyl sulfide
About This Item
Productos recomendados
grado
analytical standard
Nivel de calidad
Línea del producto
PESTANAL®
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicaciones
agriculture
environmental
formato
neat
cadena SMILES
Clc1ccc(CSc2ccc(Cl)cc2)cc1
InChI
1S/C13H10Cl2S/c14-11-3-1-10(2-4-11)9-16-13-7-5-12(15)6-8-13/h1-8H,9H2
Clave InChI
ZHLKXBJTJHRTTE-UHFFFAOYSA-N
Información legal
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Choose from one of the most recent versions:
¿Ya tiene este producto?