36011
Picric acid solution
0.9-1.1% (alkalimetric)
Sinónimos:
2,4,6-Trinitrophenol
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
synthetic
Nivel de calidad
Formulario
aqueous solution
caducidad
5 yr
concentración
0.9-1.1% (alkalimetric)
densidad
0.99-1.01 g/cm3
aplicaciones
hematology
histology
temp. de almacenamiento
room temp
cadena SMILES
Oc1c(cc(cc1[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H3N3O7/c10-6-4(8(13)14)1-3(7(11)12)2-5(6)9(15)16/h1-2,10H
Clave InChI
OXNIZHLAWKMVMX-UHFFFAOYSA-N
Precaución
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?