Merck
35344
Supelco
Albendazole-(methyl-d3)
VETRANAL®, analytical standard
Sinónimos:
Methyl-d3 5-(propylthio)-2-benzimidazolecarbamate
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C12D3H12N3O2S
Número de CAS:
Peso molecular:
268.35
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.24
grado
analytical standard
Nivel de calidad
Línea del producto
VETRANAL®
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicaciones
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
cambio de masa
M+3
cadena SMILES
[2H]C([2H])([2H])OC(=O)Nc1nc2cc(SCCC)ccc2[nH]1
InChI
1S/C12H15N3O2S/c1-3-6-18-8-4-5-9-10(7-8)14-11(13-9)15-12(16)17-2/h4-5,7H,3,6H2,1-2H3,(H2,13,14,15,16)/i2D3
Clave InChI
HXHWSAZORRCQMX-BMSJAHLVSA-N
Aplicación
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Información legal
VETRANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Health hazardEnvironment
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Repr. 2 - STOT RE 2 Oral
Órganos de actuación
Adrenal gland,Blood,male reproductive organs,spleen
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Michael Walker et al.
Food additives & contaminants. Part A, Chemistry, analysis, control, exposure & risk assessment, 34(4), 489-493 (2016-10-04)
Albendazole, one of the benzimidazole anthelmintics, is used in ruminants and has maximum residue limits in muscle, fat and other tissue owing to reported teratogenicity. Albendazole is extensively metabolised in domestic animals and humans with rapid conversion to a sulphoxide