34854-M
Cloroformo
suitable for HPLC, ≥99.8%, amylene stabilized
Sinónimos:
Triclorometano, Tricloruro de metilidino
Seleccione un Tamaño
112,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
112,00 €
Productos recomendados
grado
HPLC grade
densidad de vapor
4.1 (vs air)
presión de vapor
160 mmHg ( 20 °C)
Ensayo
≥99.8%
Formulario
liquid
calidad
amylene stabilized
técnicas
HPLC: suitable
impurezas
Free acid, in accordance
acetone, aldehyde, in accordance (nessler test)
free chlorine (Cl), in accordance
≤0.0005% non-volatile matter
≤0.001% free acid (as HCl)
<0.01% water (Karl Fischer)
residuo de evap.
≤0.0005%
color
APHA: ≤10
transmitancia
250 nm, ≥50%
260 nm, ≥85%
280 nm, ≥99%
índice de refracción
n20/D 1.445 (lit.)
bp
60.5-61.5 °C (lit.)
mp
−63 °C (lit.)
solubilidad
water: soluble (8.7 g/l at 23 °C (73 °F) - OECD Test Guideline 105)
densidad
1.48 g/mL at 25 °C
1.492 g/mL at 25 °C (lit.)
trazas de anión
chloride (Cl-): in accordance
trazas de catión
Pb: ≤0.05 mg/kg
Absorción
in accordance
λ
H2O reference
Absorción UV
λ: 250 nm Amax: ≤1.00
λ: 260 nm Amax: ≤0.30
λ: 280 nm Amax: ≤0.005
idoneidad
passes test for reaction against H2SO4
passes test for suitability of determ. w. dithizone
aplicaciones
general analytical
cadena SMILES
ClC(Cl)Cl
InChI
1S/CHCl3/c2-1(3)4/h1H
Clave InChI
HEDRZPFGACZZDS-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
Otras notas
- The article number 34854-4X2.5L-M will be discontinued. Please order the single bottle 34854-2.5L-M which is physically identical with the same exact specifications.
- The article number 34854-6X1L-M will be discontinued. Please order the single bottle 34854-1L-M which is physically identical with the same exact specifications.
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?