Documentos clave
34771BC
Millipore
GDS PD Buffer
BioControl, Foruse with GDS
Sinónimos:
Buffer for PCR Sample Prep
Seleccione un Tamaño
1.5 ML
13,20 €
13,20 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar más información
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1.5 ML
13,20 €
About This Item
Código UNSPSC:
41106306
NACRES:
NA.85
13,20 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar más información
Nivel de calidad
Formulario
liquid
caducidad
36 mo.
envase
bottle of 1.5 mL
fabricante / nombre comercial
BioControl
técnicas
PCR: suitable
aplicaciones
food and beverages
pathogen testing
temp. de almacenamiento
2-8°C
idoneidad
Escherichia coli (O157:H7)
enterovirulent E. coli (EEC) (Shiga Toxigenic)
Descripción general
For use with specific GDS Application Notes only.
Aplicación
Foruse in Application Note MK_AN4580EN/ MS_AN4580EN, cannot besubstituted with GDS Resuspension Buffer Tq.
Componentes
One bottle, 1.5 mL
Compatibilidad
BioControl GDS
Método de análisis
PCR
también adquirido normalmente con este producto
Referencia del producto
Descripción
Precios
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)