Merck
34572
Supelco
Thiabendazole-(benzimidazole-3a,4,5,6,7,7a-13C6)
PESTANAL®, analytical standard
Sinónimos:
2-(4-Thiazolyl)benzimidazole-3a,4,5,6,7,7a-13C6, Thiabendazole-13C6
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
13C6C4H7N3S
Peso molecular:
207.20
Código UNSPSC:
77101502
ID de la sustancia en PubChem:
grado
analytical standard
Línea del producto
PESTANAL®
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
aplicaciones
agriculture
formato
neat
cadena SMILES
C1(C2=N[13C]3=[13CH][13CH]=[13CH][13CH]=[13C]3N2)=CSC=N1
Información legal
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Environment
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificados de análisis (COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.