Merck
34551
Supelco
Dichlorprop-isooctyl
PESTANAL®, analytical standard
Sinónimos:
2,4-DP isooctyl ester, Dichlorprop-isooctyl ester, Isooctyl 2-(2,4-dichlorophenoxy)propionate
Seleccione un Tamaño
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C17H24Cl2O3
Número de CAS:
Peso molecular:
347.28
Número CE:
Código UNSPSC:
77101502
NACRES:
NA.24
grado
analytical standard
Nivel de calidad
Línea del producto
PESTANAL®
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
formato
neat
InChI
1S/C17H24Cl2O3/c1-4-5-6-7-8-12(2)21-17(20)13(3)22-16-10-9-14(18)11-15(16)19/h9-13H,4-8H2,1-3H3
Clave InChI
RQRUQMZZBOQUNB-UHFFFAOYSA-N
Información legal
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)