34541
Malathion diacid-(dimethyl-d6)
PESTANAL®, analytical standard
Sinónimos:
2-{[Di(methoxy-d3)phosphorothioyl]sulfanyl}succinic acid, O,O-Di(methyl-d3) S-(1,2-dicarboxyethyl) phosphorodithioate, Malathion diacid-d6, Malathiondicarboxylic acid-(dimethyl-d6)
About This Item
Productos recomendados
grado
analytical standard
Nivel de calidad
Línea del producto
PESTANAL®
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
aplicaciones
agriculture
environmental
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
Descripción general
Aplicación
Información legal
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Artículos
Pesticide analysis, SPME Fiber, supelco spme fiber, direct immersion spme, pesticide analysis methods, pesticide analysis by gc-ms, DI-SPME, overcoated SPME, overcoated fibers, soy milk analysis