345121
3-Pentanone
ReagentPlus®, ≥99%
Sinónimos:
Diethyl ketone
About This Item
Productos recomendados
densidad de vapor
3 (vs air)
presión de vapor
20 mmHg ( 28 °C)
28.1 mmHg ( 20 °C)
Línea del producto
ReagentPlus®
Análisis
≥99%
formulario
liquid
temp. de autoignición
845 °F
lim. expl.
0.34-6.3 %
índice de refracción
n20/D 1.392 (lit.)
pH
6.2 (20 °C, 50 g/L)
bp
101.5 °C (lit.)
mp
−42 °C (lit.)
solubilidad
water: slightly soluble
densidad
0.813 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CCC(=O)CC
InChI
1S/C5H10O/c1-3-5(6)4-2/h3-4H2,1-2H3
Clave InChI
FDPIMTJIUBPUKL-UHFFFAOYSA-N
Otras notas
All -D packages are 100% the same product, same quality, same specification as the package sizes previously sold without a -D.
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system, Respiratory system
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
44.6 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
7 °C
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?