Merck
34197
Supelco
Dipropyl phthalate-3,4,5,6-d4
analytical standard
Sinónimos:
Di-n-propyl phthalate-d4
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C14D4H17O4
Número de CAS:
Peso molecular:
257.34
Número MDL:
Código UNSPSC:
85151701
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.24
grado
analytical standard
Nivel de calidad
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicaciones
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
Formato
neat
cambio de masa
M+4
cadena SMILES
[2H]c1c([2H])c([2H])c(C(=O)OCCC)c(c1[2H])C(=O)OCCC
InChI
1S/C14H18O4/c1-3-9-17-13(15)11-7-5-6-8-12(11)14(16)18-10-4-2/h5-8H,3-4,9-10H2,1-2H3/i5D,6D,7D,8D
Clave InChI
MQHNKCZKNAJROC-KDWZCNHSSA-N
Aplicación
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Producto relacionado
Referencia del producto
Descripción
Precios
Pictogramas
Environment
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
228.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
109 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)